Få mere at vide
Brand™ Lavformede polypropylenbæger med blåtrykt skala
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
400 mL
500 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Med perlekant og tud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkrementer | 50mL |
| Uddannet | Ja |