Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel
Artikelnummer. 15443635
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
100 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
36 mm
45 mm
46 mm
47 mm
59 mm
82 mm
Højde (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443635
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036084.KT
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 82 mm
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Nikkel digel
Diameter (metrisk) base 66mm