Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel
Artikelnummer. 15443595
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
100 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
36 mm
45 mm
46 mm
47 mm
59 mm
82 mm
Højde (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443595
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035927.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 23 mm
Produkttype Nikkel digel
Diameter (metrisk) base 38mm