Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
100 mL
250 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Højde (metrisk):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Low Form |
| Materiale | Nickel |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 36mm |
| Højde (metrisk) | 23mm |
| Produkttype | Nickel Crucible |
| Diameter (metrisk) base | 32mm |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion