Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lavform nikkeldigel
Artikelnummer. 15403605
Kapacitet (metrisk):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
100 mL
250 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Højde (metrisk):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15403605
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035948.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 46mm
Højde (metrisk) 30mm
Produkttype Nikkel digel
Diameter (metrisk) base 38mm