Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav Form Inconel Digel
Artikelnummer. 15473605
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
45 mm
46 mm
47 mm
51 mm
59 mm
82 mm
102 mm
Højde (metrisk):
23 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
66 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15473605
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035970.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Inconel
Kapacitet (metrisk) 55 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 46 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Produkttype Inconel Digel
Diameter (metrisk) base 38mm