Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav Form Inconel Digel
                                Kapacitet (metrisk):
                                15 mL
                                25 mL
                                55 mL
                                75 mL
                                100 mL
                                250 mL
                                500 mL
                                Diameter (metrisk) Udvendig:
                                33mm
                                45mm
                                46mm
                                47mm
                                51mm
                                59mm
                                82mm
                                102mm
                                Højde (metrisk):
                                23mm
                                35mm
                                43mm
                                46mm
                                60mm
                                66mm
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
            Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lav Form | 
| Materiale | Inconel | 
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL | 
| Diameter (metrisk) Udvendig | 102mm | 
| Højde (metrisk) | 66mm | 
| Produkttype | Inconel Digel | 
| Diameter (metrisk) base | 89mm | 
RUO– Kun brug til forskning
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Thermo Scientific Chemicals Lav Form Inconel Digel > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion