Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav Form Inconel Digel
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
45 mm
46 mm
47 mm
51 mm
59 mm
82 mm
102 mm
Højde (metrisk):
23 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
66 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lav Form |
| Materiale | Inconel |
| Kapacitet (metrisk) | 55 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 47 mm |
| Højde (metrisk) | 43 mm |
| Produkttype | Inconel Digel |
| Diameter (metrisk) base | 38mm |