Få mere at vide
BRAND™ Lav form gradueret cylinder
Artikelnummer. p-7164784 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10749674
Brand: BRAND™ 41620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav form gradueret cylinder designet til høj klarhed og synlighed.
  • Gennemsigtig, høj klarhed
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Varebeskrivelse Lav Form
Skala Præget
Gradueringer 0.5 mL
Grænse for fejl 0.5 mL
Maks. Temperatur 80 °C