Få mere at vide
BRAND™ Lav form gradueret cylinder
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Gennemsigtig, høj klarhed
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Udsættelse for temperaturer op til 80 °C vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Varebeskrivelse | Lav Form |
| Skala | Præget |
| Gradueringer | 0.5 mL |
| Grænse for fejl | 0.5 mL |
| Maks. Temperatur | 80 °C |