Få mere at vide
BRAND™ Lav form gradueret cylinder
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Transparent, high clarity
- Calibrated to contain (TC, In)
- Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | SAN |
| Varebeskrivelse | Low Form |
| Skala | Embossed |
| Gradueringer | 10 mL |
| Grænse for fejl | 10 mL |
| Maks. Temperatur | 80°C |