Få mere at vide
BRAND™ Lav form gradueret cylinder
Artikelnummer. 10729294 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10729294
Brand: BRAND™ 41554
Lav form gradueret cylinder designet til høj klarhed og synlighed.
  • Transparent, high clarity
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale SAN
Varebeskrivelse Low Form
Skala Embossed
Gradueringer 10 mL
Grænse for fejl 10 mL
Maks. Temperatur 80°C