Få mere at vide
Brand™ Lavformede glasbæger
Artikelnummer. p-7115268 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15614037
Brand: Brand™ 91263
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Boro 3.3 glas, Brand™ Lavformede glasbæger opfylder specifikationerne for DIN 12 331/ISO 3819.
  • Med graduering og tud
  • Pakke med enten 10 eller individuel til model med en kapacitet på 5000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 132mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) Udvendig 185mm
Mængde 10/Pk.
Type Glasbæger
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331