Få mere at vide
Brand™ Lavformede glasbæger
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Med graduering og tud
- Pakke med enten 10 eller individuel til model med en kapacitet på 5000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 132mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) Udvendig | 185mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Glasbæger |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |