Få mere at vide
BRAND™ Lav form glasbæger
Artikelnummer. p-7164759 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10430483
Brand: BRAND™ 91210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Low Form Glass Beaker har en tud og er konstrueret af borosilikatglas 3.3.
  • DIN EN ISO 3819
  • Inkluderer en tud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Tud
Type Lav Form
Uddannet Nej