Få mere at vide
BRAND™ Lav form glasbæger
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- DIN EN ISO 3819
- Inkluderer en tud
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Tud |
| Type | Lav Form |
| Uddannet | Ja |