Få mere at vide
BRAND™ Soda lime glas kulturrør med skruelåg
Artikelnummer. 10199640 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10199640
Brand: BRAND™ 113941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af soda lime glas. BRAND™ Soda lime glaskulturrør med skruelåg inkluderer et polypropylen skruelåg med hvid elastomertætning og GL gevind. Autoklaverbar ved 121 °C.
  • Fremstillet af soda lime glas.
  • Inkluderer polypropylen skruelåg med hvid elastomertætning og GL gevind.
  • Autoklaverbar (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Mængde 100/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas til dyrkning