Få mere at vide
BRAND™ Lavformede borosilikatglasbæger
Artikelnummer. p-8010193 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10622822 800 mL Pakke med 10
10411063 250 mL Pakke med 10
10517461 1000 mL Pakke med 10
10059920 3000 mL Hver
30130370 3000 mL -
10142061 25 mL Pakke med 10
10213731 600 mL -
10345041 400 mL Pakke med 10
10748241 100 mL Pakke med 10
10090091 150 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10622822 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 91253
Borosilikatglaskonstruktion. Squat form giver stabilitet lav risiko for spild.
  • Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Overholder DIN 12331 / ISO 3819 standarder
  • Inkluderer gradueringer i hvid
  • Integreret tud giver nem, spildsikker hældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 135 mm
Inkluderer Integreret tud
Mængde 10/Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Stil Lav Form