Få mere at vide
BRAND™ Lavformede borosilikatglasbæger
Artikelnummer. 10142061 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10142061
Brand: BRAND™ 91214
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglaskonstruktion. Squat form giver stabilitet lav risiko for spild.
  • Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Overholder DIN 12331 / ISO 3819 standarder
  • Inkluderer gradueringer i hvid
  • Integreret tud giver nem, spildsikker hældning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 34 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 50 mm
Inkluderer Integreret tud
Mængde 10
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 3819, DIN 12331
Stil Lav Form