Få mere at vide
BRAND™ Lavformede borosilikatglasbæger
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Borisilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
- Overholder DIN 12331 / ISO 3819 standarder
- Inkluderer gradueringer i hvid
- Integreret tud giver nem, spildsikker hældning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 152 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Inkluderer | Integreret tud |
| Mængde | 4 |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stil | Lav Form |