Få mere at vide
Kartell™ Engangsdråbepipetter
Artikelnummer. p-8000632
Volumen (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Længde (metrisk):
134 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12543277
Brand: Kartell™ 0031500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blæsestøbt i ét stykke med højkapacitets bælgreservoir. Kartell™ Engangspipetter er den ideelle erstatning for en todelt pipette og gummisutter.
  • Permanente støbte inddelinger angiver mængden af optaget væske
  • Bælgformet lækagesikker pære giver stærk sugeevne
  • CE-mærket; IVD godkendt
Tekniske data
Oversigt Bælge reservoir; Stængeldiameter: 8mm; Graderinger: 0,5 ml
Materiale Polyethylen
Uddannet Ja
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 134 mm