Få mere at vide
Kartell™ Engangsdråbepipetter
Beskrivelse
Blæsestøbt i ét stykke med højkapacitets bælgreservoir. Kartell™ Engangspipetter er den ideelle erstatning for en todelt pipette og gummisutter.
- Permanente støbte inddelinger angiver mængden af optaget væske
- Bælgformet lækagesikker pære giver stærk sugeevne
- CE-mærket; IVD godkendt
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Bælge reservoir; Stængeldiameter: 10 mm, inddelinger: 1,0 ml |
| Materiale | Polyethylen |
| Uddannet | Ja |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 195 mm |
| Engangs | Engangsbrug |