Få mere at vide
Kartell™ Engangsdråbepipetter
Artikelnummer. 12543277
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Længde (metrisk):
134 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12543277 1.5 mL 134 mm -
12615696 5 mL 195 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12543277 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0031500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 DKK
    92.99 DKK / Pakke med 100
    Spare 5.01 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blæsestøbt i ét stykke med højkapacitets bælgreservoir. Kartell™ Engangspipetter er den ideelle erstatning for en todelt pipette og gummisutter.
  • Permanente støbte inddelinger angiver mængden af optaget væske
  • Bælgformet lækagesikker pære giver stærk sugeevne
  • CE-mærket; IVD godkendt
Tekniske data
Oversigt Bælge reservoir; Stængeldiameter: 8mm; Graderinger: 0,5 ml
Materiale Polyethylen
Uddannet Ja
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 134 mm