Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Lavformede bægere
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
800 mL
Beskrivelse
- I henhold til DIN 12331/ISO 3819
- Med/uden eksamen
- Lavet af DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Mængde | 10 |
| Uddannet | Ja |
| Certificeringer/compliance | ISO 3819, DIN 12331 |