Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Artikelnummer. 10654432
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10654432 25 mL Pakke med 20
10555811 100 mL Pakke med 12
10041071 250 mL Pakke med 16
10431765 500 mL Hver
10063734 1000 mL Hver
10691742 2000 mL Pakke med 4
10601752 3000 mL Pakke med 2
10070941 5000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10654432 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0172000
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • God kemisk resistens
  • Permanente blå gradueringer støbt til bæger
  • Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
  • Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 34mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PMP
Graduation Range 1mL
Højde (metrisk) 49mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Skala Permanent Graduated Scale