Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Beschreibung
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
- God kemisk resistens
- Permanente blå gradueringer støbt til bæger
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
- Velegnet til applikationer med fødevarer
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Krystalklar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 159mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Materiale | PMP |
| Graduation Range | 500mL |
| Højde (metrisk) | 201mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Ja |
| Skala | Permanent Graduated Scale |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur