Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Artikelnummer. 10063734
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10063734 1000 mL Hver
10654432 25 mL Pakke med 20
10555811 100 mL Pakke med 12
10041071 250 mL Pakke med 16
10431765 500 mL Hver
10691742 2000 mL Pakke med 4
10601752 3000 mL Pakke med 2
10070941 5000 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10063734 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0172500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • Traditionel bægerform
  • Lav form, holdbart og økonomisk alternativ til glasbæger
  • Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Kartell™ TPX™ (PMP ) materiale - krystalklar synlighed og fremragende kemikalieresistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C, maksimal temperatur 170 °C i korte perioder
  • Graderinger er tydeligt trykt med uudslettelig blå opløsningsmiddelbestandig blæk
  • Klasse B
  • Overholder ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 110mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 146mm
Inkrementer 20mL
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Skala Blå gradueret skala
Stil Lav Form