Få mere at vide
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Artikelnummer. p-8000631 Shop alle 3M produkter
Filtertype:
FFP1
FFP2
Med udåndingsventil:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13587000
Brand: 3M™ 7000088840
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype FFP1
Materiale Polypropylene
Produkttype General Purpose Particulate Respirator
Med udåndingsventil No
Model- C101
Sterilitet Non-sterile
FDA-godkendt kirurgisk maske No