Få mere at vide
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Artikelnummer. 13587000 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP1
FFP2
Med udåndingsventil:
No
Yes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtertype Med udåndingsventil Pakningsstørrelse
13587000 FFP1 No Pakke med 20
13597000 FFP2 No Pakke med 20
13507010 FFP1 Yes Pakke med 10
13517010 FFP2 Yes Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 13587000 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    110.22 DKK / Pakke med 20
    Spare 43.78 DKK
    28% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype FFP1
Materiale Polypropylene
Produkttype General Purpose Particulate Respirator
Med udåndingsventil No
Model- C101
Sterilitet Non-sterile
FDA-godkendt kirurgisk maske No