Få mere at vide
Invitrogen™ PVDF-membraner med lav fluorescens
Artikelnummer. 30484904
Skift visning
Format:
Ark
Rul
Sandwich
Dimensioner (LxB):
13,5 x 8,3 cm
8,3 cm x 10 m
8,3 x 7,3 cm
Tilstrækkelig til:
10 Blots
120 Mini-gel eller 74 Midi-gel Blots
20 Blots
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Dimensioner (LxB) Tilstrækkelig til
30484904 Ark 8,3 x 7,3 cm 10 Blots
30484848 Rul 8,3 cm x 10 m 120 Mini-gel eller 74 Midi-gel Blots
30484961 Sandwich 8,3 x 7,3 cm 20 Blots
30484988 Sandwich 13,5 x 8,3 cm 20 Blots
30485052 Ark 13,5 x 8,3 cm 10 Blots
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30484904 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 678003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    838.00 DKK
    670.40 DKK / 10 reaktioner
    Spare 167.60 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Invitrogen™ Lavfluorescens PVDF-membraner er optimeret til at levere enestående ydeevne i western blot, fluorescerende total protein-normalisering og dot blot-applikationer.
Invitrogen Lavfluorescens PVDF-membraner er specifikt optimeret til at levere enestående ydeevne i western blot, fluorescerende total proteinnormalisering og dot blot-applikationer. Disse membraner opretholder høje proteinbindingsegenskaber, samtidig med at de leverer minimal autofluorescens over et bredt spektrum af excitationsbølgelængder (280.800 –nm). Som følge heraf giver lavfluorescens PVDF-membraner fremragende multiplexing-kapacitet og hjælper med at opnå højere signal-til-støj-forhold og forbedrede detektionsgrænser på tværs af et bredt spektrum af fluorescerende farvestoffer.
Funktioner og fordele
  • Lav baggrundsautofluorescens—reducerede baggrundsstøj på tværs af flere bølgelængder og gav overlegen signal-til-støj
  • Konsistens og reproducerbarhed—optimeret porestørrelse er designet til at give enestående resultater, uanset proteinstørrelse og -mængde
  • Fleksible formater—, udvalg af størrelser og formater for at matche specifikke laboratoriebehov
Find det perfekte format
Lavfluorescens PVDF-membraner fås i ruller, forskårne ark og forudsamlede membran- og filterpapirsandwiches. Single-gel bredderullen kan nemt klippes til længde til brug med enten mini- eller midi-gel-transfers. Forudklippede størrelser findes til både mini- og midi-geler, hvilket reducerer håndteringsindsatsen og sparer tid. Kompatible med vådtankoverførsel og semi-tørre transfersystemer parrer Low Fluorescence PVDF-membraner sig med enhver foretrukket proteingel, hvilket hjælper med at forbedre datakvaliteten uden at ændre arbejdsgangen.
Optimeret porestørrelse
PVDF-membraner med lav fluorescens fremstilles med en smallere fordeling af porestørrelser sammenlignet med konventionelle PVDF-membraner. Porefordelingen af vores 0,3 μm lavfluorescens PVDF-membraner er optimeret til at levere ensartede og reproducerbare resultater til western blotting-applikationer, uanset målproteinstørrelse. Lavfluorescens PVDF-membraner muliggør ensartet proteinoverførsel og detektion, hvilket hjælper med at sikre højkvalitets og pålidelige western blot-data.
Applikationer
  • Fluorescerende western blotting med IR- og RGB-fluoroforer
  • Total proteinnormalisering og kvantitativ western blotting
  • Kemiluminescerende vestlig blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8.3 cm
Bredde (metrisk) 7.3 cm
Til brug med (applikation) Vestlig blotning
Mængde 10/Box
Format Ark
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,3 μm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 8,3 x 7,3 cm
Tilstrækkelig til 10 Blots
Produkttype Forskårne membraner
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.