Få mere at vide
Invitrogen™ PVDF-membraner med lav fluorescens
Beskrivelse
Invitrogen Lavfluorescens PVDF-membraner er specifikt optimeret til at levere enestående ydeevne i western blot, fluorescerende total proteinnormalisering og dot blot-applikationer. Disse membraner opretholder høje proteinbindingsegenskaber, samtidig med at de leverer minimal autofluorescens over et bredt spektrum af excitationsbølgelængder (280.800 –nm). Som følge heraf giver lavfluorescens PVDF-membraner fremragende multiplexing-kapacitet og hjælper med at opnå højere signal-til-støj-forhold og forbedrede detektionsgrænser på tværs af et bredt spektrum af fluorescerende farvestoffer.
Funktioner og fordele
- Autofluorescens—med lav baggrund reducerede baggrundsstøj på tværs af flere bølgelængder og gav enestående signal-til-støj
- Konsistens og reproducerbarhed—optimeret porestørrelse er designet til at give enestående resultater, uanset proteinstørrelse og -mængde
- Fleksible formater—, udvalg af størrelser og formater for at matche specifikke laboratoriebehov
Find det bedste format
Lavfluorescens PVDF-membraner fås i ruller, forskårne ark og forudsamlede membran- og filterpapirsandwiches. Single-gel bredderullen kan nemt klippes til længde til brug med enten mini- eller midi-gel-transfers. Forudskårne størrelser fås til både mini- og midi-geler, hvilket hjælper med at reducere håndteringsindsatsen og spare tid. Kompatible med vådtankoverførsel og semi-tørre transfersystemer parrer Low Fluorescence PVDF-membraner sig med enhver foretrukket proteingel, hvilket hjælper med at forbedre datakvaliteten uden at ændre arbejdsgangen.
Optimeret porestørrelse
PVDF-membraner med lav fluorescens fremstilles med en smallere fordeling af porestørrelser sammenlignet med konventionelle PVDF-membraner. Porefordelingen af vores 0,3 μm lavfluorescens PVDF-membraner er optimeret til at levere ensartede og reproducerbare resultater til western blotting-applikationer, uanset målproteinstørrelse. Lavfluorescens PVDF-membraner muliggør ensartet proteinoverførsel og detektion, hvilket hjælper med at sikre højkvalitets og pålidelige western blot-data.
Applikationer
- Fluorescerende western blotting med IR- og RGB-fluoroforer
- Total proteinnormalisering og kvantitativ western blotting
- Kemiluminescerende vestlig blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Bredde (metrisk) | 8.3 cm |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blotning |
| Mængde | 1 kast |
| Format | Rul |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,3 μm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dimensioner (LxB) | 8,3 cm x 10 m |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.