Få mere at vide
Drierite™ Tørringsrør, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11705619 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
4 Pk.
Emballage:
4 Pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11705619 4 Pk. 4 Pakke Pakke med 4
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11705619 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0890300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Absorber op til 3 g fugt med disse tørrerør. Cole-Parmer™ Drierite™ Tørringsrør har akrylkonstruktion med polypropylen endehætter.
Rør tørre til et dugpunkt på– 100 °F med en flowhastighed på op til 300 ml/min. Tørrerør måler 8 tommer. L x 3/4 tommer. OD og kom fyldt med 30 gram indikerende Drierite .
  • Indløbs-/udløbsporte accepterer 1/4 tommer til 3/8 tommer. ID slange
  • 20 mikron Porex™ filter er i hver ende
Tekniske data
Materiale Calciumsulfat med koboltchlorid
Mængde 4 Pk.
Emballage 4 Pakke
Porevolumen 20
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • INDICATING DRIERITE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride