Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lav DNA-binding
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10504689 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 30130204
Brand: Thermo Scientific™ 3403DLB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mikrocentrifugerør sikrer optimal prøveintegritet med minimalt DNA-tab. Disse rør giver sikker lukning og pålidelig ydeevne, perfekt til følsomme anvendelser inden for molekylærbiologi.
Betydningen af mikrocentrifugerør med lavt DNA-binding kan ikke overvurderes. Disse rør er specielt konstrueret til at minimere adhæsionen af DNA til rørvæggene, hvilket er afgørende for at bevare mængden og kvaliteten af DNA-prøver under forskellige laboratorieprocedurer.
Sikring af, at maksimal DNA-genvinding opnås og reducerer risikoen for prøvetab og kontaminering. Særligt afgørende i applikationer som PCR, sekventering og kloning, hvor selv små tab kan påvirke resultaterne betydeligt. Derudover øger forsikringen om, at disse rør er fri for PCR-hæmmere, UV-udvaskbare stoffer og humant DNA, yderligere pålideligheden af eksperimentelle resultater ved at forhindre enhver potentiel interferens med følsomme analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Materiale Polypropylenharpiks
Volumen (metrisk) 0,6 ml
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Lukketype Snap Cap
Egnet til formålet PCR-klar
Bund form Konisk
Form Cylindrisk
Produkttype Mikrocentrifugerør