Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikrocentrifugerør med lav DNA-binding
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,6 ml
1.5 mL
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Betydningen af mikrocentrifugerør med lavt DNA-binding kan ikke overvurderes. Disse rør er specielt konstrueret til at minimere adhæsionen af DNA til rørvæggene, hvilket er afgørende for at bevare mængden og kvaliteten af DNA-prøver under forskellige laboratorieprocedurer.
Sikring af, at maksimal DNA-genvinding opnås og reducerer risikoen for prøvetab og kontaminering. Særligt afgørende i applikationer som PCR, sekventering og kloning, hvor selv små tab kan påvirke resultaterne betydeligt. Derudover øger forsikringen om, at disse rør er fri for PCR-hæmmere, UV-udvaskbare stoffer og humant DNA, yderligere pålideligheden af eksperimentelle resultater ved at forhindre enhver potentiel interferens med følsomme analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Volumen (metrisk) | 0,6 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Lukketype | Snap Cap |
| Egnet til formålet | PCR-klar |
| Bund form | Konisk |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |