Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lavdensitets polyethylenposer
Artikelnummer. p-8000597 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
127 x 76 mm
178 x 127 mm
229 x 152 mm
254 x 203 mm
305 x 254 mm
457 x 152 mm
457 x 305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11729859
Brand: Cole-Parmer™ 0650508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en række forskellige faste stoffer eller pulvere i disse LDPE-poser. Polyethylenposer med lav densitet står op til dine opbevaringsbehov med en stærk bundforsegling.
  • Forsegl med varmeforsegler eller posebindere
  • God til almindelig laboratorieopbevaring
  • Fås i mange forskellige størrelser og tykkelser
Tekniske data
Oversigt Taske med lav densitet
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Mængde 1000 Pk.
Tykkelse (engelsk) 2 mil
Dimensioner (L x B) 178 x 127 mm
Længde (metrisk) 178 mm
Bredde (metrisk) 127 mm