Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lavdensitets polyethylenposer
Artikelnummer. 13415938 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
127 x 76 mm
178 x 127 mm
229 x 152 mm
254 x 203 mm
305 x 254 mm
457 x 152 mm
457 x 305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
13415938 457 x 152 mm Hver
11729859 178 x 127 mm Pakke med 1000
11878631 229 x 152 mm Pakke med 500
11749859 305 x 254 mm Pakke med 500
11755648 457 x 305 mm Pakke med 500
11868631 127 x 76 mm Pakke med 1000
12303820 254 x 203 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13415938 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0650512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Opbevar en række forskellige faste stoffer eller pulvere i disse LDPE-poser. Polyethylenposer med lav densitet står op til dine opbevaringsbehov med en stærk bundforsegling.
  • Forsegl med varmeforsegler eller posebindere
  • God til almindelig laboratorieopbevaring
  • Fås i mange forskellige størrelser og tykkelser
Specifications
Oversigt Taske med lav densitet
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Mængde 500 hver
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 457 x 152 mm
Længde (metrisk) 457 mm
Bredde (metrisk) 152 mm