Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lavdensitets polyethylenposer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203 mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Packungsgröße:
Hver
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beschreibung
- Forsegl med varmeforsegler eller posebindere
- God til almindelig laboratorieopbevaring
- Fås i mange forskellige størrelser og tykkelser
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Taske med lav densitet |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 500 pakke |
| Tykkelse (engelsk) | 2,50 mio |
| Dimensioner (L x B) | 229 x 152mm |
| Længde (metrisk) | 229 mm |
| Bredde (metrisk) | 152 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur