Få mere at vide
Corning™ Lav koncentration Synthemax II Mikrobærere Artikelnummer.: 13489798
Corning™ Lav koncentration Synthemax II Mikrobærere
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7112463 Shop alle Corning produkter
10 g, Microcarrier 10g flaske, 10g
Mængde:
10 g
Oversigt:
Microcarrier 10g flaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. 13489798
Brand: Corning™ 3781
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning Mikrobærere forenkler opskaleringsprocessen. Perlerne ankommer sterile og klar til brug med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne tilgængelige med overfladebehandlinger for at forbedre cellevedhæftning og maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Corning mikrobærere er designet til at forenkle dine opskaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og fås i lukkede systemer, der kan bruges direkte sammen med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Funktioner
  • Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
  • Præstation– Corning mikrobærere tilbydes med fire overfladebehandlinger:
  • Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne oxygen for at forbedre cellevedhæftningen
  • Positiv ladning overfladebehandling
  • Kollagen belægning
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ikke-pyrogen
  • Fås som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
  • Perlestørrelse: 125μ m til 212μ m
  • Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
  • cm² /gram: 360
Hætteglas og lukket systememballage
Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning. Corning mikrobærere er også tilgængelige i hyldevare og specialindpakning med lukkede systemer. Rør, konnektorer og materialer kan tilpasses baseret på individuelle behov.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Energy Star Certification
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microcarrier 10g flaske
Til brug med (applikation) Designet til at forenkle opskaleringsprocesser
Til brug med (udstyr) Bioreaktorer
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Lav koncentration Synthemax™ II Overflade
Produkttype Corning™ Lav koncentration Synthemax™ II Mikrobærere
Materiale Polystyren
Partikelstørrelse (metrisk) 125 til 212μ m
Mængde 10 g
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer17025022 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato05/09/2025 Artikelnummer3781
Partinummer10125022 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato05/09/2025 Artikelnummer3781
Partinummer07725032 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato06/08/2025 Artikelnummer3781
Partinummer21924026 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato29/03/2025 Artikelnummer3781
Partinummer25424031 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato18/12/2024 Artikelnummer3781
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Lav koncentration Synthemax II Mikrobærere >