Få mere at vide
Corning™ Lav koncentration Synthemax II Mikrobærere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13489798 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Oversigt:
Microcarrier 10g flaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Oversigt Pakningsstørrelse
13489798 10 g Microcarrier 10g flaske 10g
1 options
Artikelnummer. 13489798 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    1937.12 DKK / 10g
    Spare 137.88 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Corning Mikrobærere forenkler opskaleringsprocessen. Perlerne ankommer sterile og klar til brug med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne tilgængelige med overfladebehandlinger for at forbedre cellevedhæftning og maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Corning mikrobærere er designet til at forenkle dine opskaleringsprocesser. Mikrobærerne er sterile, klar til brug og fås i lukkede systemer, der kan bruges direkte sammen med bioreaktorer. Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed.
Funktioner
  • Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
  • Præstation– Corning mikrobærere tilbydes med fire overfladebehandlinger:
  • Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse. Brug lav koncentration til MSC-applikationer og høj koncentration til iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ overfladebehandling tilfører overfladen af mikrobærerne oxygen for at forbedre cellevedhæftningen
  • Positiv ladning overfladebehandling
  • Kollagen belægning
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ikke-pyrogen
  • Fås som lukkede systemløsninger
Produktspecifikationer
  • Perlestørrelse: 125μ m til 212μ m
  • Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
  • cm² /gram: 360
Hætteglas og lukket systememballage
Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning. Corning mikrobærere er også tilgængelige i hyldevare og specialindpakning med lukkede systemer. Rør, konnektorer og materialer kan tilpasses baseret på individuelle behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Microcarrier 10g flaske
Til brug med (applikation) Designet til at forenkle opskaleringsprocesser
Til brug med (udstyr) Bioreaktorer
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Lav koncentration Synthemax™ II Overflade
Produkttype Corning™ Lav koncentration Synthemax™ II Mikrobærere
Materiale Polystyren
Partikelstørrelse (metrisk) 125 til 212μ m
Mængde 10 g