Learn More
SPEX™ Lavbindende silicaslibeperler
Artikelnummer. 15380422 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
400μ m perler
800μ m perler
missing translation for 'unitSize'
200g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15380422
missing translation for 'mfr': SPEX™ 2162
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SPEX™ Slibeperler med lavt bindende silica er syrevaskede slibeperler, der er kemisk behandlet for at forhindre, at prøver binder til titerpladen.
  • Anvendes til lysering af fortyndede prøver af celler i Geno/Grinder
  • Behandlet for at fjerne fine partikler og forurening
  • Belagt for at reducere uspecifik binding af nukleinsyrer og proteiner
  • Perlestørrelse cirka 400μ m og 800μ m
  • Kompatibel med alle SPEX™ SamplePrep Titerplader og hætteglassæt
Spezifikation
Produkttype 800μ m perler
Materiale Silica
Emballagemængde 200 g flaske
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt