Learn More
SPEX™ Lavbindende silicaslibeperler
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
400μ m perler
800μ m perler
missing translation for 'unitSize'
200g
Beschreibung
- Anvendes til lysering af fortyndede prøver af celler i Geno/Grinder
- Behandlet for at fjerne fine partikler og forurening
- Belagt for at reducere uspecifik binding af nukleinsyrer og proteiner
- Perlestørrelse cirka 400μ m og 800μ m
- Kompatibel med alle SPEX™ SamplePrep Titerplader og hætteglassæt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | 800μ m perler |
| Materiale | Silica |
| Emballagemængde | 200 g flaske |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur