Få mere at vide
SPEX™ Lavbindende silicaslibeperler
Artikelnummer. 15300432 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
400μ m perler
800μ m perler
Pakningsstørrelse:
200g
Artikelnummer. 15300432
Brand: SPEX™ 2167
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
SPEX™ Slibeperler med lavt bindende silica er syrevaskede slibeperler, der er kemisk behandlet for at forhindre, at prøver binder til titerpladen.
  • Anvendes til lysering af fortyndede prøver af celler i Geno/Grinder
  • Behandlet for at fjerne fine partikler og forurening
  • Belagt for at reducere uspecifik binding af nukleinsyrer og proteiner
  • Perlestørrelse cirka 400μ m og 800μ m
  • Kompatibel med alle SPEX™ SamplePrep Titerplader og hætteglassæt
Tekniske data
Produkttype 400μ m perler
Materiale Silica
Emballagemængde 200 g flaske