Få mere at vide
Lovibond™ Udskiftningsreagenser til CHECKIT™ Komparator: Kobber nr. 2 tabletter
Brand:  Lovibond™ 513560BT
Produktkode 15351805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    346.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 9.81 DKK
    2% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Gul
5.7
Vandanalyse
0,05 til 5, 0 til 1 mg/L
Kobber nr. 2 Tablet
20 til 25 % borsyre, 60 til 70 % ikke-farlig komponent, 5 til 10 % calciumthioglycollattrihydrat, 2,5 % adipinsyre
Tablet
Kolorimeter og spektrofotometer
Biquinolin
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lovibond™ Udskiftningsreagenser til CHECKIT™ Komparator: Kobber nr. 2 tabletter > Kobber nr. 2 tabletter; 100/pk.