Få mere at vide
Lovibond™ Udskiftningsreagenser til CHECKIT™ Komparator: Kobber nr. 1 tabletter
Rækkevidde:
0,05 til 5 mg/l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Sammensætning | 30 til 40 % borsyre, 30 til 40 % kaliumdihydrogenorthophosphat, 1 til 10 % dinatriumtetraborat, vandfri, 2,5 % 2,2'-bichinolin-4,4' dicarbonsyre dikaliumtrihydrat pa 95 %, 25 til 30 % Ikke-farlige komponenter |
| pH-område | 6 |
| Format | Tablet |
| Til brug med (applikation) | Vandanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimeter og spektrofotometer |
| Rækkevidde | 0,05 til 5 mg/l |
| Testmetode | Biquinolin |
| Type | Kobber nr. 1 Tablet |