Få mere at vide
Lovibond™ Totalt fosfatreagenssæt, til rørtestning
Artikelnummer. 10364153
Skift visning
Antal prøver:
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
10364153 50 Pakke med 50
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10364153 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 535210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 DKK
    667.96 DKK / Pakke med 50
    Spare 224.04 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Syremiddelhætteglas (50 ct), fosfat 3-reagens (10 ml prøve, 50-pak), kaliumpersulfat-reagens (10 ml prøve, 50-pak), natriumhydroxid (1,54 N, 100 ml), natriumhydroxid (1,00 N, 100 ml), deioniseret vand (100 ml) (100 ml)
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
  • Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
  • Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
  • Stort design gør dem nemmere at håndtere
  • “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
  • Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
  • Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) Hach™ og andre producenter testsæt, kolorimetre og spektrofotometre, reaktor
Inkluderer 50 ct. hætteglas med syrereagens, 10mL fosfat 3-reagens (50 pakninger), 10mL kaliumpersulfatreagens (50 pakninger), 1,54N 100mL natriumhydroxid, 100mL deioniseret vand
Antal prøver 50
Rækkevidde 0,02 til 1,1 mg/LP/0,06 til 3,5 mg/L PO4
Testmetode Syrefordøjelse/askorbinsyre
Type Totalt fosfatreagenssæt