Få mere at vide
Lovibond™ Total nitrogenreagenssæt, til rørtestning, højt område
Rækkevidde:
0 til 150 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Total N Persulfatreagens, Total Nitrogen Reagens A, Total Nitrogen Reagens B, Total Nitrogenhydroxid HR-rør, Total Nitrogensyre LR/HR-rør, deioniseret vand, 100mL
- Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
- Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
- Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
- Stort design gør dem nemmere at håndtere
- “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
- Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
- Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning |
| Til brug med (udstyr) | Hach™ og andre producenter testsæt, kolorimetre og spektrofotometre, reaktor |
| Inkluderer | Total N-persulfatreagens (50 pakninger), total nitrogenreagens A (50 pakninger), total nitrogenreagens B (50 pakninger), 50 ct. total nitrogenhydroxid HR-rør, 50 ct. total nitrogensyre LR/HR rør, 100mL deioniseret vand |
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0 til 150 mg/L |
| Testmetode | Persulfatfordøjelse |
| Type | High Range Total Nitrogen Reagent Set |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vario Total Nitrogen Acid LR/HR Tube
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.