Få mere at vide
Lovibond™ Ammoniakreagenssæt, til rørtestning, højområde
Artikelnummer. 15248103
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15248103
Brand: Lovibond™ 535650
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Ammoniakcyanuratreagens (5mL prøve, 100 pakke), ammoniaksalicylatreagens (5mL, 100 pakke), HR AM Fortyndingsrør (50 ct.)
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
  • Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
  • Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
  • Stort design gør dem nemmere at håndtere
  • “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
  • Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
  • Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Inkluderer 5mL ammoniakcyanuratreagens (100 pakke), 5mL ammoniaksalicylatreagens (100 pakke), 50 ct. HR AM fortyndingsrør
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 50 mg/L
Testmetode Salicylat
Type High Range Ammoniak Reagens Sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • high range vario am test tube reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,sodium salicylate, sodium nitroprusside