Få mere at vide
Lovibond™ Ammoniakreagenssæt, til rørtestning, højområde
Artikelnummer. 13151086
Skift visning
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
13151086 25 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13151086 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 535650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    680.54 DKK / Pakke med 50
    Spare 309.46 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Indeholder
Ammoniakcyanuratreagens (5mL prøve, 100 pakke), ammoniaksalicylatreagens (5mL, 100 pakke), HR AM Fortyndingsrør (50 ct.)
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
  • Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
  • Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
  • Stort design gør dem nemmere at håndtere
  • “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
  • Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
  • Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Inkluderer 5mL ammoniakcyanuratreagens (100 pakke), 5mL ammoniaksalicylatreagens (100 pakke), 50 ct. HR AM fortyndingsrør
Antal prøver 25
Rækkevidde 0 til 50 mg/L
Testmetode Salicylat
Type High Range Ammoniak Reagens Sæt
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.