Få mere at vide
Lovibond™ Silica reagenssæt, pulver Packs™ , Høj rækkevidde
Antal prøver:
100
Pakningsstørrelse:
10ml
Beskrivelse
Indeholder
Silica HR Acid Reagent (10mL prøve, 100 pakke), Silica HR Citron Acid Reagent (10mL prøve, 100 pakke), Silica HR Molybdate Reagens (10mL prøve, 100 pakke)
- Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
- Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
- Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
- Stort design gør dem nemmere at håndtere
- “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
- Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
- Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning |
| Til brug med (udstyr) | Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Inkluderer | 10mL silica HR syrereagens (100 pakninger), 10mL silica HR citronsyrereagens (100 pakninger), 10mL silica HR molybdatreagens (100 pakninger) |
| Antal prøver | 100 |
| Rækkevidde | 0 til 100 mg/L |
| Testmetode | Salicylat silicomolybdat |
| Type | High Range Silica Reagens Sæt |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphamic acid, citric acid