Få mere at vide
Lovibond™ Ammoniak reagenssæt pulver Packs™
Artikelnummer. 15311695
Antal prøver:
100
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. 15311695
Brand: Lovibond™ 535500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Ammoniakcyanuratreagens (10 ml prøve, 100 pakke), ammoniaksalicylatreagens (10 mL prøve, 100 pakke)
Forudmålt enhedsdosisreagens til test af vandkvalitet
  • Tilbyder samme høje kvalitetsstandarder som tabletreagenser
  • Kemiske egenskaber er velegnede til brug med Hach™ kolorimetre, spektrofotometre og testsæt
  • Bare riv op Powder Pack og hæld reagens i prøven
  • Stort design gør dem nemmere at håndtere
  • “Nem åbning” notch gør det nemt at rive pakken op
  • Opret nemt“ V” , for at give brugeren mulighed for at hælde reagens i prøven
  • Affaset kant forhindrer reagens i at sætte sig fast i hjørner
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Inkluderer 10mL ammoniakcyanuratreagens (100 pakke), 10mL ammoniaksalicylatreagens (100 pakke)
Antal prøver 100
Rækkevidde 0 til 0,8 mg/L
Testmetode Salicylat
Type Ammoniak nitrogen reagenssæt
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate, sodium salicylate, sodium nit