Få mere at vide
Lovibond™ RD125 reaktor
Artikelnummer. 12681735
Skift visning
Materiale:
Rund metalblok i epoxybeklædt hus
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12681735 Rund metalblok i epoxybeklædt hus Hver
1 options
Artikelnummer. 12681735 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 2418940
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Anvendes til kemisk fordøjelse af vandprøver, såsom ved bestemmelse af COD, TOC, totalfosfat og totalkvælstof
  • Nødvendige temperaturer og reaktionstider er forprogrammerede og nemme at vælge ved hjælp af tastaturet
  • Brugere kan forudvælge reaktionstider på 30, 60 og 120 minutter eller kan indstille den til at fungere kontinuerligt
  • Strøm: 100-240 VAC, 50-60Hz
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, UL, TUV
Dimensioner (L x B x H) 10,83 x 6,1 x 3,74 tommer. (27,51 x 15,49 x 9,49 cm)
Spænding 115/230 V
Højde (engelsk) 3,74 tommer.
Højde (metrisk) 9.49 cm
Inkluderer RD125-reaktor, 16 mm COD-hætteglasadapter, instruktioner
Længde (engelsk) 10,83 tommer.
Længde (metrisk) 27.51 cm
Materiale Rund metalblok i epoxybeklædt hus
Rækkevidde 0 til 15.000 mg/L
Vægt (engelsk) 7.9 lb.
Vægt (metrisk) 3.58 kg
Bredde (engelsk) 6,1 tommer
Bredde (metrisk) 15.49 cm