Få mere at vide
Lovibond™ Total klorpulver Packs™
Artikelnummer. 15361645
Mængde:
100 pakke
1000 pakke
Rækkevidde:
0 til 2 mg/L
0 til 3,5 mg/L
0 til 5 mg/L
Volumen (engelsk):
0,16 oz.
0,33 oz.
0,84 oz.
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15361645
Brand: Lovibond™ 530083
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forudmålte enhedsdosis DPD-reagenser til test af vandkvalitet
  • Til brug i SC450™ Kolorimetre og Aqua Comparator™ Testsæt
  • Også velegnet til brug i Hach™ instrumenter og testsæt
  • Let at åbne, forseglede foliepakker eliminerer risikoen for krydskontaminering
  • Tilgængelig til 5, 10 og 25 ml prøvestørrelser
  • Forlænget holdbarhed på op til 5 år
Kommunal test af drikkevand og spildevand; Industrielt spildevand og proceskontroltest; Miljøtest af vand
Overholdelse
US EPA-accepteret DPD-metode
Tekniske data
Certificeringer/compliance US EPA
Volumen (metrisk) 5 ml
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kommunal drikkevands- og spildevandstestning, industrispildevands- og proceskontroltest, miljøvandtestning
Til brug med (udstyr) SC450 kolorimeter og Aqua Comparator™ testsæt, Hach™ instrumenter og testsæt, spektrofotometer
Mængde 1000 pakke
Rækkevidde 0 til 3,5 mg/L
Type DPD total klorreagens
Volumen (engelsk) 0,16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 5 ML .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: potassium iodide, EDTA